Läs mer
N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30945232
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
1mg
250mg
25mg
50mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30945232 250 mg 250mg
30931251 25 mg 25mg
30943627 50 mg 50mg
30930435 100 mg 100mg
30929813 5 mg 5mg
30934826 1 g 1g
30943376 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30945232 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD00799427250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
CAS 248282-01-1
Molekylformel C21H22N2O3
MDL-nummer MFCD18633277
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2CC)N(CC)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 350.41
Procent renhet 97%