Läs mer
N,5-dimetyl-1-fenyl-(lH-pyrazol-4-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10746455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746455 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10011364 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 1031843-22-7
Molekylformel C12H15N3
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD11109316
InChI-nyckel PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 33589450
IUPAC-namn N-metyl-l-(5-metyl-l-fenylpyrazol-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%