Läs mer
N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 1437-57-6 |
| Molekylformel | C14 H11 N3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-16-17-14(18-13)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,15,17) |
| LEDER | N(c1ccccc1)c2nnc(s2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.322 |
| Formel vikt | 253.067 |