missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[5-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[5-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-methyl]phosphine Oxide |
| CAS | 289042-10-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenyl[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-methyl]phosphine Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28H29FN3O3PS |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[5-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, Rosuvastatin Intermediate Z-8.1, Rosuvastatin Diphenylphosphine Oxide, Methanesulfonamide, N-[5-[(diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29FN3O3PS/c1-20(2)26-25(19-36(33,23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24)27(21-15-17-22(29)18-16-21)31-28(30-26)32(3)37(4,34)35/h5-18,20H,19H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[5-(diphenylphosphorylmethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?