Läs mer
N-(5-Formylpyrimidin-2-yl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Formylpyrimidin-2-yl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 181.0487 |
| Frakt skick | Room Temperature |