Läs mer
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-11(4-7(13)14)8-9-2-6(5-12)3-10-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 195.0644 |