Läs mer
N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1125824-87-4 |
| Molekylformel | C19H21NO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c21-12-19(20-18(22)23-11-15-7-3-1-4-8-15)13-24-17(25-14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,21H,11-14H2,(H,20,22) |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC2(CO)COC(C3=CC=CC=C3)OC2 |
| IUPAC-namn | benzyl (5-(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.37 |
| Formel vikt | 243.14 |