Läs mer
N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl) prop-2-enamid, TRC
Produktkod. 30179770
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179770 25 mg
30180099 250 mg
30180315 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM10346025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 196403-11-9
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
IUPAC-namn N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamid
LEDER Cc1onc(NC(=O)C=C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10)
Formel vikt 152.0586