missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(5-Methyl-2-pyridyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15427317
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427317 5 g 5g
15417317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15427317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34378.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 131185-00-7
Molekylformel C7H9N3S
Molekylvikt (g/mol) 167.23
MDL-nummer MFCD04117347
InChI-nyckel GEYNPFWKKUCREI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, n-5-methylpyridin-2-yl thiourea, 5-methylpyridin-2-yl thiourea, 1-5-methylpyridin-2-yl thiourea, n-5-methyl-2-pyridyl thiourea, 5-methylpyridin-2-yl-thiourea, n-5-methyl-2-pyridinyl thiourea, thiourea, n-5-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 2760060
IUPAC-namn (5-methylpyridin-2-yl)thiourea
LEDER CC1=CN=C(NC(N)=S)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(5-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Smältpunkt 199°C to 201°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.23
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.