missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13053-79-7 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3S/c1-8-7-10(11-15-8)12-16(13,14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.26 |
| Formel vikt | 238.0412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?