Läs mer
N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11422080
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
Produktkod. 11422080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H28541.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29602-39-9
Molekylformel C7H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 182.183
MDL-nummer MFCD00006254
InChI-nyckel ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
PubChem CID 122425
IUPAC-namn N'-(5-nitropyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
LEDER C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Smältpunkt 126°C to 128°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 182.18
Procent renhet 99%