missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-563, MedChemExpress
Beskrivning
N-563 is an analogue of deoxyspergualin with an immunostimulating activity,it promotes resistance to Candida albicans infection in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-563 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 140686-92-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H29N5O5 |
| Löslighetsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | O=C(NCCC(O)=O)CC(O)CNC(CCCCCCNC(N)=N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.42 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?