Läs mer
N-[(5E)-4-hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]karbaminsyra bensylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 866488-35-9 |
| Molekylformel | C16H21NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-13(18)9-10-15(19)8-5-11-17-16(20)21-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,15,19H,5,8,11-12H2,1H3,(H,17,20)/b10-9+ |
| LEDER | CC(=O)\C=C\C(O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | bensyl N-[(E)-4-hydroxy-7-oxooct-5-enyl]karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vikt | 291.1471 |