Läs mer
N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)fenyl]-5-oxazolidinyl]metyl]acetamid, Mikromol™
Beskrivning
N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)fenyl]-5-oxazolidinyl]metyl]acetamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| CAS | 1429334-00-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H19 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, Rivaroxaban Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| IUPAC-namn | N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)fenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid |
| Visa mer |