Läs mer
N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)fenyl]-5-oxazolidinyl]metyl]-acetamid, TRC
Produktkod. 30138485
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138485 2.5 g
30011988 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8701952.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1429334-00-8
Molekylformel C16 H19 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 333.34
Synonym N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
IUPAC-namn N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)fenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
Formel vikt 333.1325
Procent renhet >95%