Läs mer
N-(6-amino-1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl) formamid, Mikromol™
Produktkod. 30050355
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050355 25 mg
17967884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050355 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0176.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(6-Amino-1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
CAS 7597-60-6
Analyt- eller komponentnamn N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. C (EP), Theophylline USP Related Compound C, Theophylline USP RC C, N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Theophylline Related Compound C, Caffeine Impurity B, Theophylline Impurity C, Theophylline-Ethylenediamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
LEDER CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC-namn N-(4-amino-1,3-dimetyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamid
Molekylvikt (g/mol) 198.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198,0753 g/mol