Läs mer
N-(6-amino-3-metyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamid, TRC
Produktkod. 17964645
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
17964645 10 mg
1 options
Produktkod. 17964645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61600010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H10 N4 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
LEDER CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
IUPAC-namn N-(6-amino-3-metyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 198.18
Formel vikt 198.0753
Procent renhet >95%