Läs mer
N-(6-aminohexyl)-1-naftalensulfonamid hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 61714-25-8 |
| Molekylformel | C16 H22 N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-(6-aminohexyl)naftalen-1-sulfonamid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.88 |
| Formel vikt | 342.1169 |