Läs mer
N-(6-aminohexyl)-5-klor-1-naftalensulfonamid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30327905
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327905 100 mg
1 options
Produktkod. 30327905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA610000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Molekylformel C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym W-7 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
LEDER Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC-namn N-(6-aminohexyl)-5-kloronaftalen-1-sulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 377.33
Formel vikt 376.0779