Läs mer
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 69762-85-2 |
| Molekylformel | C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-16-7-5-6-13-12-14(8-9-15(13)16)22(20,21)19-11-4-2-1-3-10-18;/h5-9,12,19H,1-4,10-11,18H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(6-aminohexyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.33 |
| Formel vikt | 376.0779 |