missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30133177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133177 250 mg
30135783 50 mg
17993085 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA610050250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 165678-61-5
Molekylformel C14H25Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 383.75
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:2), Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-(6-Aminohexyl)-5-(4-chlorophenyl)biguanide Dihydrochloride
IUPAC-namn 1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-(6-aminohexyl)guanidine
LEDER NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnamn N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H23ClN6/c15-11-5-7-12(8-6-11)20-14(18)21-13(17)19-10-4-2-1-3-9-16/h5-8H,1-4,9-10,16H2,(H5,17,18,19,20,21)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 382.1206
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.