Läs mer
N-(6-bromohexyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 11466177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466177 100 g 100g
11446177 5 g 5g
11456177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25128.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310,191 g/mol
N-(6-Bromohexyl)ftalimid används som en farmaceutisk mellanprodukt och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-(6-Bromohexyl)ftalimid används som en farmaceutisk
mellanprodukt och i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24566-79-8
Molekylformel C14H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 310.191
MDL-nummer MFCD00023098
InChI-nyckel OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141120
IUPAC-namn 2-(6-bromhexyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Smältpunkt 54 °C till 60 °C
Kokpunkt 186 °C till 188 °C (0,4 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 186875
Synonym n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 310.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.