Läs mer
N-(6-bromohexyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30340105
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30340105 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30340105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6778902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
CAS 24566-79-8
Molekylformel C14H16NO2Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852
InChI formel InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2
LEDER BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(6-bromohexyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 310.19
Formel vikt 309.0364