Läs mer
N-[6-klor-5-(2-metoxifynoxi)-(2,2-bipyrimidin)4-4-yl]-(1,1-dimetyletyl)-bensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30133656
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133656 25 mg
30009488 50 mg
30009320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36875025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150727-06-3
Molekylformel C25 H24 Cl N5 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 526.01
Synonym Benzenesulfonamide, N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Bosentan Related Compound A
IUPAC-namn 4-tert-butyl-N-[6-klor-5-(2-metoxyfenoxi)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]bensensulfonamid
LEDER COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24ClN5O4S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)31-22-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)21(26)29-24(30-22)23-27-14-7-15-28-23/h5-15H,1-4H3,(H,29,30,31)
Formel vikt 525.1238