missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine, TRC

Produktkod. 30005456
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005456 5 g
30010014 500 mg
30006774 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3801455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120739-62-0
Molekylformel C7 H9 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 156.61
Synonym 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
IUPAC-namn 1-(6-chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine
LEDER CNCc1ccc(Cl)nc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetamiprid metabolite IM-1-4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Formel vikt 156.0454
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.