Läs mer
N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide |
| CAS | 109276-34-8 |
| Molekylformel | C16H29N5O3S |
| MDL-nummer | MFCD00077659 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCCCCC(NN)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.50 |
| Procent renhet | 97% |