missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosanamide |
| CAS | 1353218-55-9 |
| Molekylformel | C29 H59 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl] Docosanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C29H59NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-29(33)30-25-22-21-23-28(26-31)27-32/h28,31-32H,2-27H2,1H3,(H,30,33) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| IUPAC-namn | N-[6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.784 |
| Formel vikt | 469.449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?