Läs mer
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea, 97%
Produktkod. 15486767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486767 1 g 1g
15496767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33884.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49600-34-2 | C7H9N3S | 167.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49600-34-2
Molekylformel C7H9N3S
Molekylvikt (g/mol) 167.23
MDL-nummer MFCD00462739
InChI-nyckel LEWSYNYKTYXRHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, 6-methylpyridin-2-yl thiourea, n-6-methylpyridin-2-yl thiourea, 1-6-methylpyridin-2-yl thiourea, thiourea, 6-methyl-2-pyridyl, n-6-methyl-2-pyridyl thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl thiourea #, thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl, thiourea,n-6-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 685983
IUPAC-namn (6-metylpyridin-2-yl)tiourea
LEDER CC1=CC=CC(NC(N)=S)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Smältpunkt 193°C to 197°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.