Läs mer
N-(6-Phenylhexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(6-Phenylhexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClNO2S/c23-21-15-8-14-20-19(21)13-9-16-22(20)27(25,26)24-17-7-2-1-4-10-18-11-5-3-6-12-18/h3,5-6,8-9,11-16,24H,1-2,4,7,10,17H2 |
| Formel vikt | 401.1216 |