Läs mer
N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole |
| CAS | 106006-84-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl]propanamide, (S)-N-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl)propanamide, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity E, Pramipexole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide |
| Visa mer |