Läs mer
N-(7-Oxa-9,9,9-trifluorononyl)deoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(7-Oxa-9,9,9-trifluorononyl)deoxynojirimycin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26F3NO5/c15-14(16,17)9-23-6-4-2-1-3-5-18-7-11(20)13(22)12(21)10(18)8-19/h10-13,19-22H,1-9H2/t10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 345.1763 |