Läs mer
N-[(7S,12aRa)-3-Hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (3-O-Demethylcolchicine), Mikromol™
Beskrivning
N-[(7S,12aRa)-3-Hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (3-O-Demethylcolchicine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Demethyl Colchicine |
| CAS | 7336-33-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Demethyl Colchicine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H23 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(7S,12aRa)-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Colchicine, 2-demethyl- (6CI,7CI), Colchicine, O3-demethyl- (8CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., 3-Demethyl-(-)-colchicine, 3-Demethylcolchicine, 3-Desmethylcolchicine, O3-Demethylcolchicine, Colchicine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-18(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(O)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(7S)-3-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Visa mer |