Läs mer
N-(9-Acridinyl)maleamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(9-Acridinyl)maleamic Acid |
| CAS | 66891-55-2 |
| Molekylformel | C17H12N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Z)-4-(9-Acridinylamino)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12N2O3/c20-15(9-10-16(21)22)19-17-11-5-1-3-7-13(11)18-14-8-4-2-6-12(14)17/h1-10H,(H,21,22)(H,18,19,20)/b10-9- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)Nc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (Z)-4-(acridin-9-ylamino)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vikt | 292.0848 |