Läs mer
N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 Cl N5 O |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN5O/c14-11-10-12(18-13(17-11)16-8-20)19(7-15-10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,11H,6H2,(H2,16,17,18,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ClC1NC(=Nc2c1ncn2Cc3ccccc3)NC=O |
| IUPAC-namn | N-(9-benzyl-6-chloro-1,6-dihydropurin-2-yl)formamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.72 |
| Visa mer |