Läs mer
N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide, TRC
Produktkod. 30348570
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348570 100 mg
30343260 25 mg
30339495 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30348570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB233715100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide
Analyt- eller komponentnamn N-(9-Benzyl-6-chloro-9H-purin-2-yl)formamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 Cl N5 O
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN5O/c14-11-10-12(18-13(17-11)16-8-20)19(7-15-10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,11H,6H2,(H2,16,17,18,20)
Lösningstyp Neat
LEDER ClC1NC(=Nc2c1ncn2Cc3ccccc3)NC=O
IUPAC-namn N-(9-benzyl-6-chloro-1,6-dihydropurin-2-yl)formamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 289.72
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 289.073