Läs mer
N-(9-Fluorenylmetoxykarbonyl)-O-(2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-Beta-D-laktosyl)-L-serin, TRC
Produktkod. 30401028
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401028 1 g
30399129 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4725001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169275-84-7
Molekylformel C44H51NO22
Molekylvikt (g/mol) 945.87
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-[2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]-L-serine, Hepta-O-acetyl-beta-D-lactosyl-Fmoc-Ser
IUPAC-namn (2S)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxi-6-(acetyloximetyl)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloxmetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino)propansyra
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]5O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-(2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-beta-D-lactosyl)-L-serine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C44H51NO22/c1-20(46)56-18-33-35(60-22(3)48)37(61-23(4)49)40(64-26(7)52)43(66-33)67-36-34(19-57-21(2)47)65-42(39(63-25(6)51)38(36)62-24(5)50)58-17-32(41(53)54)45-44(55)59-16-31-29-14-10-8-12-27(29)28-13-9-11-15-30(28)31/h8-15,31-40,42-43H,16-19H2,1-7H3,(H,45,55)(H,53,54)/t32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,42+,43-/m0/s1
Formel vikt 945.2903