Läs mer
N-(9-fluorenylmetoxikarbonyloxi)succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020994
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11484514
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13143.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.331 g/mol
N-(9-fluorenylmetoxikarbonyloxi)succinimid är det mest effektiva reagenset för selektiv framställning av N-(9-fluorenylmetoxikarbonyl)-derivat av hydroxiaminosyror. Dipeptidbildningen är lägre än med kloroformiatet, Fmoc-Cl. Det används också vid syntes av glykopeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(9-fluorenylmetoxikarbonyloxi)succinimid är det mest effektiva reagenset för selektiv framställning av N-(9-fluorenylmetoxikarbonyl)-derivat av hydroxiaminosyror. Dipeptidbildningen är lägre än med kloroformiatet, Fmoc-Cl. Det används också vid syntes av glykopeptider.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82911-69-1
Molekylformel C19H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 337.331
MDL-nummer MFCD00010733
InChI-nyckel WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Smältpunkt 150°C to 153°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3569540
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formel vikt 337.34
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.