Läs mer
N,9-O-Diacetylneuraminic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,9-O-Diacetylneuraminic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO10/c1-5(15)14-9-7(17)3-13(22,12(20)21)24-11(9)10(19)8(18)4-23-6(2)16/h7-11,17-19,22H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21)/t7-,8+,9+,10+,11+,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 351.1165 |