Läs mer
N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxykarbonyloxi)succinimid, 98 %
Produktkod. 10792495 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792495 25 g Glasflaska 25g
10606544 1 g Glasflaska 1g
10781891 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792495 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 243100250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 82911-69-1 | C19H15NR5 | 337,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82911-69-1
Molekylformel C19H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 337.29
MDL-nummer MFCD00010733
InChI-nyckel WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145,0 °C till 153,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,25 % max. (60 °C, 2 timmar, 1 mm Hg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 337.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Microfine Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.