Läs mer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-alloisoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-alloisoleucine |
| CAS | 1821797-58-3 |
| Molekylformel | C22 H25 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-methyl-pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.44 |
| Formel vikt | 367.1784 |