Läs mer
N-acetalbromorid, TRC
Produktkod. 30133873
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133873 50 mg
17934095 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17110050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94135-22-5
Molekylformel C16H24BrN3O3
Molekylvikt (g/mol) 386.28
Synonym 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
IUPAC-namn 4-acetamido-5-bromo-N-[2-(dietylamino)etyl]-2-metoxybenzamid
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetal Bromopride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Formel vikt 385.1001