Läs mer
N-acetonylpyridiniumkloridinium, 97 %
Produktkod. 11458636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458636 5 g 5g
11468636 25 g 25g
11478636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16015.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42508-60-1 | C8H10ClNO | 171,62 g/mol
N-acetonylpyridiniumklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-acetonylpyridiniumklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur. Skydda mot vatten och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42508-60-1
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.62
MDL-nummer MFCD00031949
InChI-nyckel JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
PubChem CID 2734121
LEDER [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetonylpyridinium chloride
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 1-(2-oxopropyl)pyridin-1-iumklorid
Formel vikt 171.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.