Läs mer
N-acetoxysuccinimid, TRC
Produktkod. 30321324
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30321324 1 g
1 options
Produktkod. 30321324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1642951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetoxysuccinimide
CAS 14464-29-0
Molekylformel C6H7NO4
Kvantitet 1 g
Synonym Acetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
InChI formel InChI=1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 157.12
Formel vikt 157.0375