Läs mer
N-acetoxysuccinimid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetoxysuccinimide |
| CAS | 14464-29-0 |
| Molekylformel | C6H7NO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Acetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.12 |
| Formel vikt | 157.0375 |