missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-1,3-propanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4078-13-1 |
| Molekylformel | C5H12N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-3-acetamidopropane, 3-(Acetylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(8)7-4-2-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(=O)NCCCN |
| IUPAC-namn | N-(3-aminopropyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?