missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-2-naphthylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-2-naphthylamine |
| CAS | 581-97-5 |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Acetamide, N-2-naphthalenyl-, Acetamide, N-2-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-2-Naphthalenylacetamide, 2-Acetamidonaphthalene, N-(2-Naphthyl)acetamide, N-Acetyl-2-naphthylamine, N-Acetyl-β-naphthylamine, NSC 3104, β-Acetonaphthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-naphthalen-2-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?