Läs mer
N-Acetyl-2-O-benzyl-neuraminic Acid Methyl Ester, 85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-2-O-benzyl-neuraminic Acid Methyl Ester |
| CAS | 57777-97-6 |
| Molekylformel | C19H27NO9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzyl 5-(Acetylamino)-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosidonic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO9/c1-11(22)20-15-13(23)8-19(18(26)27-2,28-10-12-6-4-3-5-7-12)29-17(15)16(25)14(24)9-21/h3-7,13-17,21,23-25H,8-10H2,1-2H3,(H,20,22)/t13-,14-,15+,16+,17+,19+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)CO)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-phenylmethoxy-6-[(1R,2S)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.42 |
| Formel vikt | 413.1686 |