Läs mer
N-Acetyl-2-O-methyl-Alpha-neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-Tetraacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-2-O-methyl-a-neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-T |
| CAS | 73208-80-7 |
| Molekylformel | C21 H31 N O13 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-2-O-Methyl-α-Neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO13/c1-10(23)22-17-15(32-12(3)25)8-21(30-7,20(28)29-6)35-19(17)18(34-14(5)27)16(33-13(4)26)9-31-11(2)24/h15-19H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23)/t15-,16+,17+,18+,19+,21+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@]1(C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-acetyloxy-2-methoxy-6-[(1S,2R)-1,2,3-triacetyloxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.47 |
| Formel vikt | 505.1795 |