Läs mer
(+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol Triisopropylsilyleter, TRC
Produktkod. 30317511
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30317511 1 mg
1 options
Produktkod. 30317511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1782751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Molekylformel C23 H37 N O3 Si
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
LEDER CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-yl)silyloxi-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]bensoxazin-4-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 403.63
Formel vikt 403.2543