Läs mer
N-Acetyl-3-acetoxy-5-fenylpyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole |
| CAS | 100750-39-8 |
| Molekylformel | C14 H13 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | (1-acetyl-5-fenylpyrrol-3-yl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.26 |
| Formel vikt | 243.0895 |